Documentos Principais
SML3359
Sigma-Aldrich
TP-040
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-((1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl)-4-(4-methylpiperidin-1-yl)pyrimidin-2-amine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H22N6
Número CAS:
Peso molecular:
286.38
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(CC1)CCN1C2=CC=NC(NCC3=CN(C)C=N3)=N2
InChI
1S/C15H22N6/c1-12-4-7-21(8-5-12)14-3-6-16-15(19-14)17-9-13-10-20(2)11-18-13/h3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1-2H3,(H,16,17,19)
Ações bioquímicas/fisiológicas
TP-040 is a brain penetrant, potent and selective inhibitor of O-GlcNAcase (OGA). TP-040 increases the level of O-GlcNAcylated protein in cells.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Michiko Tawada et al.
Journal of medicinal chemistry, 64(2), 1103-1115 (2021-01-07)
O-GlcNAcase (OGA) has received increasing attention as an attractive therapeutic target for tau-mediated neurodegenerative disorders; however, its role in these pathologies remains unclear. Therefore, potent chemical tools with favorable pharmacokinetic profiles are desirable to characterize this enzyme. Herein, we report