Documentos Principais
SML2210
Sigma-Aldrich
AubipyOMe
≥97% (NMR)
Sinônimo(s):
(SP-4-2)-dichloro(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine-kN1,kN1′)-Gold(1+), hexafluorophosphate(1-), [Au(4,4′-dimethoxy-2,2′-bipyridine)Cl2][PF6]
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12AuCl2N2O2 · PF6
Número CAS:
Peso molecular:
629.07
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥97% (NMR)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 2 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-][Au+3]1([N]2=C(C=C(C=C2)OC)C3=[N]1C=CC(OC)=C3)[Cl-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Ações bioquímicas/fisiológicas
AubipyOMe is a potent inhibitor of tartrate resistant acid phosphatase (TRAP/ACP5), a metalloenzyme expressed in activated osteoclasts and in macrophages. AubipyOMe exhibited IC50 values of 1.3 μM for TRAP5a and 1.8 μM for TRAP5b and inhibited TRAP activity in murine macrophage and human lung tissue extracts.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Carian E Boorsma et al.
Scientific reports, 7(1), 12570-12570 (2017-10-05)
The enzyme tartrate resistant acid phosphatase (TRAP, two isoforms 5a and 5b) is highly expressed in alveolar macrophages, but its function there is unclear and potent selective inhibitors of TRAP are required to assess functional aspects of the protein. We