SML0837
FAK Inhibitor 14
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,4,5-Benzene tetraamine tetrahydrochloride, 1,2,4,5-Benzenetetraamine 4HCl, 1,2,4,5-Benzenetetraamine tetrahydrochloride, Benzene-1,2,4,5-tetramine tetrahydrochloride, NSC 667249, Y15
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
, faint purple to dark brown
solubilidade
H2O: 20 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C6H10N4.4ClH/c7-3-1-4(8)6(10)2-5(3)9;;;;/h1-2H,7-10H2;4*1H
chave InChI
BZDGCIJWPWHAOF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
We offers many products related to Fak for your research needs.
Conteúdo relacionado
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology