Documentos Principais
18165
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-Bromopropionic acid
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
152.97
Beilstein:
1720262
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D +26±2°, neat
índice de refração
n20/D 1.475
densidade
1.692 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
carboxylic acid
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C3H5BrO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1
chave InChI
MONMFXREYOKQTI-UWTATZPHSA-N
Atenção
may discolor to brownish on storage
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
100 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)