Documentos Principais
8.20391
Sigma-Aldrich
2,2-Diethoxypropane
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2-Diethoxypropane, Acetone diethyl acetal
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2C(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número do índice EC:
204-808-6
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥94.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
114 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 8 °C
densidade
0.83 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(OCC)(C)C)CC
InChI
1S/C7H16O2/c1-5-8-7(3,4)9-6-2/h5-6H2,1-4H3
chave InChI
FGQLGYBGTRHODR-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 94.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.828 - 0.831
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
46.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
8 °C