Z543241
Kimble® microcapillary pipettes
Sinônimo(s):
71900-5, Kimble Pipettes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
soda-lime glass
white
embalagem
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 71900-5
faixa de medição
accuracy: ±1.0%
capacidade
5 μL
Descrição geral
Disposable pipettes are calibrated ---to contain. Pipettes are 5 in. long and made of soda lime glass. The different sizes are color-coded. Each cylinder pack comes with one pipette device. Capillary action draws the fluid into the tube. To dispense, simply cover the hole on the rubber bulb and squeeze.
Características e benefícios
• Complies with ASTM Specification E672• Manufactured from soda-lime glass• Calibrated to contain• Packaged in easy-open cylinders for convenient dispensing• Each cylinder contains 250 pipets and one pipet device
Informações legais
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Caffiene