Z611239
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 1-5 μL
Sinônimo(s):
Capillary pipette, Hirschmann pipette, Microcapillary pipette
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
glass
white
descrição
Genuine Schott® Duran glass
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9600105
disponibilidade
not available in USA and Canada
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Comprimento
125 mm
capacidade do tubo
1-5 μL
Descrição geral
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)