Z611255
Hirschmann® microcapillary pipette
tube capacity 50 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
eCl@ss:
32070100
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
glass
green
descrição
Genuine Schott® Duran glass
embalagem
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Hirschmann 9600150
disponibilidade
not available in USA and Canada
Comprimento
125 mm
capacidade do tubo
50 μL
Descrição geral
Disposable pipettes with ringmark. The exact ringmark guarantees an accurate volume determination. Each micro capillary is color-coded to avoid mix ups. Useful for spotting TLC plates.
Informações legais
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Schott is a registered trademark of Schott AG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z611255-250EA | 4061833471227 |