Key Documents
Z114987
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 60-100 μL
Sinônimo(s):
851324
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiais
blue
glass
embalagem
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 851324
capacidade do tubo
60-100 μL
Descrição geral
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)