Z114979
Capillary tube
tube capacity 10-50 μL
Sinônimo(s):
851323
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Produtos recomendados
Materiais
glass
green
embalagem
pack of 200 ea
fabricante/nome comercial
WHEATON® 851323
capacidade do tubo
10-50 μL
Descrição geral
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informações legais
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)