Z546607
Aldrich® Buchner funnel
funnel capacity 60 mL, disc diam. 40 mm, porosity 4-8 μm
Sinônimo(s):
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
(Both funnels and frits are made of borosilicate glass)
diâmetro do disco
40 mm
capacidade do funil
60 mL
diâmetro da haste
12 mm
tamanho de poro
4-8 μm porosity
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)