Z543276
Kimble® microcapillary pipettes
capacity 20 μL, accuracy: ±0.5%
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
black
soda-lime glass
embalagem
pack of 1000 ea
pack of 250 ea
fabricante/nome comercial
Kimble® 71900-20
faixa de medição
accuracy: ±0.5%
capacidade
20 μL
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Separation of Placebo; 1 % Vit C derivat; 1 % Active 2; 2 % Vit C Derivat; 2 % Active2; Reference Vitamin C Derivat; Reference Degradation product
Separation of Caffiene