H7006
HEPES
≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
2-(4-(2-hidroxietil)piperazin-1-il)etanossulfonato de sódio, Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
powder
condição de armazenamento
dry at room temperature
técnica(s)
HPLC: suitable
cor
white
pH
10-12 (1 M in water)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
water: 0.1 M, clear, colorless
adequação
suitable for mass spectrometry
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
general analytical (
)
life science and biopharma
metabolomics
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Amplamente utilizado em pesquisas de biologia celular e bioquímica, o HEPES comprova sua versatilidade em protocolos de purificação e extração de proteínas, devido à sua estabilidade em uma ampla faixa de pH e à mínima ligação com íons metálicos. Além disso, o HEPES se mostra valioso em vários processos biológicos e bioquímicos, incluindo imunoprecipitação, lise celular e imagens de células vivas, tornando-o uma ferramenta versátil em diversas aplicações de pesquisa.
Aplicação
- Maioria dos estudos com íons metálicos
- Substituto para Tris e fosfato em estudos com íons metálicos
- Tampão de moagem em estudos de plantas
- Tampão de corrida em eletroforese em gel
- Tampão em estudos de eletroporação
- Ensaios de Bradford ou de ácido bicinconínico (BCA)
- Tampão de extração para evitar danos às proteínas nos glóbulos vermelhos do sangue
Ele tem sido usado:
- como componente tampão na preparação de um tampão com baixo teor de sacarose
- como componente tampão em uma solução de Hank modificada, uma solução pseudofisiológica
Características e benefícios
- Testado para confirmar baixos níveis de contaminação por metais pesados, garantindo a adequação para várias aplicações
- Altamente solúvel em água
- Ligação insignificante de íons metálicos
- Menos tóxico às células do que outros tampões, como Tris e fosfato
- Estável em uma ampla faixa de variação de pH
forma física
Outras notas
produto comparável
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3