RDD035
HEPES
≥99.5% (titration), free-flowing, Redi-Dri™
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
Redi-Dri™
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.5% (titration)
qualidade
free-flowing
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- as a protein precipitation buffer
- in cell culture media
- as a binding buffer
Características e benefícios
- Redi-Dri™ eliminates clumping for hygroscopic chemicals
- powder remains free-flowing and easy to use
- Safer to handle and weigh out for standard use in lab
- Eliminates clumps, maintains product moisture, quality, and characteristics
forma física
Outras notas
Informações legais
produto comparável
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.