H3662
HEPES sodium salt solution
1M, BioReagent, suitable for cell culture
About This Item
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered (0.2 μm filtered)
linha de produto
BioReagent
Formulário
solution
concentração
0.90-1.10 M
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
Bioburden, tested
DNase, RNase. Protease, Nickase, free
endotoxin, tested
<5 ppm Heavy metals (as Pb)
traços de cátion
Fe: <5 ppm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)