H8651
HEPES
BioXtra, ≥99.0% (titration)
Sinônimo(s):
Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazina-1-etanossulfônico, Ácido N-(2-hidroxietil)piperazina-N′-2-etanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
linha de produto
BioXtra
Ensaio
≥99.0% (titration)
forma
powder
Impurezas
≤0.005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pH
10.0-12.0 (1 M in H2O)
faixa de pH útil
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
solubilidade
H2O: 1 M, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
absorção
≤0.2 at 260 in H2O at 1 M
≤0.2 at 280 in H2O at 1 M
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
chave InChI
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3