G006149
UHPLC/MS Analysis of Various Drug Substances on Titan C18
application for HPLC
About This Item
Produtos recomendados
técnica(s)
HPLC: suitable
parâmetros de teste
column: Titan C18, 5 cm x 2.1 mm I.D., 1.9 μm particles (577122-U)
mobile phase: [A] 5 mM ammonium formate; [B] 5 mM ammonium formate in 90:10 (v:v) acetonitrile:water
gradient: 30 to 70% B in 3.0 min
flow rate: 0.3 mL/min
column temp.: 35 °C
detector: MS/MS
injection: 3 μL
sample: 50 ng/mL in methanol
adequação
application for HPLC
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Nota de análise
Informações legais
Analito
padrão
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)