855669
L-Alanine ethyl ester hydrochloride
99%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Beilstein:
3594395
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]22/D +2.5°, c = 2.5 in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
78-80 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@H](C)N
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-3-8-5(7)4(2)6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
JCXLZWMDXJFOOI-WCCKRBBISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Pavel L Padnya et al.
Organic & biomolecular chemistry, 13(21), 5894-5904 (2015-04-30)
New water-soluble p-tert-butylthiacalix[4]arenes containing peptide and quaternary ammonium fragments in cone and 1,3-alternate conformations were synthesized and characterized. The interaction of the macrocycles with DNA was studied by UV-spectroscopy, DLS and TEM. It was shown that the interaction of the