Documentos Principais
94660
Sigma-Aldrich
L-Valine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
209.71
Beilstein:
3693622
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystals
atividade óptica
[α]20/D +4.4±1°, c = 2% in H2O
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CC(C)[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H19NO2.ClH/c1-6(2)7(10)8(11)12-9(3,4)5;/h6-7H,10H2,1-5H3;1H/t7-;/m0./s1
chave InChI
AUIVQIHTTVPKFS-FJXQXJEOSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH
Trietilamina ≥99.5%
Sigma-Aldrich
471283
Trietilamina