Documentos Principais
05190
Sigma-Aldrich
L-Alanine tert-butyl ester hydrochloride
≥99.0% (AT)
Sinônimo(s):
(S)-2-Aminopropionic acid tert-butyl ester hydrochloride, L-Ala-OtBu·HCl
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(NH2)COOC(CH3)3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
181.66
Beilstein:
3562140
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +1.4±0.2°, c = 2% in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white to off-white
pf
168-175 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.C[C@H](N)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-5(8)6(9)10-7(2,3)4;/h5H,8H2,1-4H3;1H/t5-;/m0./s1
chave InChI
WIQIWPPQGWGVHD-JEDNCBNOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Boc-Ala-OH ≥99.0% (TLC)
Sigma-Aldrich
15380
Boc-Ala-OH