359807
Z-Phe-OH
99%
Sinônimo(s):
N-(Carbobenzyloxy)-L-phenylalanine, Z-L-Phenylalanine
Ensaio
99%
atividade óptica
[α]20/D +5°, c = 5 in acetic acid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
85-87 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C17H17NO4/c19-16(20)15(11-13-7-3-1-4-8-13)18-17(21)22-12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15H,11-12H2,(H,18,21)(H,19,20)/t15-/m0/s1
chave InChI
RRONHWAVOYADJL-HNNXBMFYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
359807-25G | 4061831813685 |
359807-5G |