Documentos Principais
293520
Sigma-Aldrich
Carbobenzyloxy-L-valine
99%
Sinônimo(s):
Z-Val-OH, N-Cbz-L-Valine, Z-L-Valine
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHCH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Número CAS:
Peso molecular:
251.28
Beilstein:
2056617
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
solid
atividade óptica
[α]20/D −4.2±0.5°, c = 2 in chloroform
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
62-64 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H17NO4/c1-9(2)11(12(15)16)14-13(17)18-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11H,8H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16)/t11-/m0/s1
chave InChI
CANZBRDGRHNSGZ-NSHDSACASA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)