20362
ORBO™ 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate
Sinônimo(s):
ORBO™ Carboxen-564 Tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
W,F,F separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 1453
OSHA 51
linha de produto
ORBO™
composição
Bed A, 160 mg
Bed B, 80 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO™ 92
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
matriz
Carboxen® 564 Carbon Molecular Sieve (CMS)
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for analyte group Vinyl acetate
Categorias relacionadas
Descrição geral
- ORBO™ 92 Carboxen® 564 (20/45), 160/80 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
- It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
- Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)