Voltar
ORBO
™
92 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg
Sinônimo(s):
ORBO
™
Carboxen-564 Tube
Número CE:
231-153-3
Products
Marca
Supelco (1)
Agência
Composição química
DE (mm)
Nível de qualidade
Aplicação
Técnica
Filtrar produtos
Showing 1-1 of 1
Comparar
Número do produto
Descrição
Preços
20362
ORBO
™
92 Carboxen
®
564 (20/45), 160/80 mg,
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea, for analyte group Vinyl acetate