Documentos Principais
20044
Supelco
ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Código UNSPSC:
47131900
Materiais
W,W,W separators
Nível de qualidade
Agency
NIOSH 1614
OSHA 50,97
linha de produto
ORBO
composição
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
embalagem
pkg of 25 ea
fabricante/nome comercial
ORBO 353
técnica(s)
active air sampling: suitable
D.E. × C
6 mm × 75 mm
Matriz
HBr on petroleum charcoal
tamanho de partícula
20-40 mesh
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrição geral
  • ORBO 353 HBr on Petroleum Charcoal (20/40), 100/50 mg solvent desorption tube is designed for gas and vapor sampling.
  • It contains two beds of the same selective adsorbent separated by glass wool or foam.
  • Dual-layer or two-bed construction of the tube allows for any sample breakthrough to be captured in the smaller back-up bed.
Informações legais
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)