Documentos Principais
000J004
Supelco
DSD-DNPH Color Cap Insert
pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
embalagem
pkg of 100 ea
técnica(s)
passive air sampling: suitable
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for connecting to DSD Samplers (string not included)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)