5.04379
HIF Inhibitor VII
Sinônimo(s):
HIF Inhibitor VII, 0X3, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, 0X3, N-(3-Chloro-5-fluorophenyl)-4-nitrobenzo[c][1,2,5]oxadiazol-5-amine, Hypoxia-Inducible Factor Inhibitor VI, 504379
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99% (HPLC)
Nível de qualidade
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1cc(cc(c1)Nc2c(c3n[o]nc3cc2)[N+](=O)[O-])Cl
InChI
1S/C12H6ClFN4O3/c13-6-3-7(14)5-8(4-6)15-10-2-1-9-11(17-21-16-9)12(10)18(19)20/h1-5,15H
chave InChI
CDQUJZKBRAFWNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
HIF-2α
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Scheuermann, T.H., et al. 2013. Nat. Chem. Biol.9, 271.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3