01-201
Heregulin-β3, Epidermal growth factor domain
liquid, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
EGF Domain
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Heregulin-β3, Epidermal growth factor (EGF) domain, The Heregulin-β3 protein, Epidermal growth factor (EGF) domain is available in a 100 µg format.
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... NRG1(3084)
Descrição geral
Qualidade
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2