505358
LpDNPH S10L Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 10 ea
About This Item
Produtos recomendados
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of 10 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
1 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
This application demonstrates the suitability of the Ascentis Express C18, 5 μm, for the routine analysis of the fat-soluble vitamins D2 and D3 . Structures along with the optimized chromatogram obtained on the Ascentis Express C18, 5 μm are presented.