505320-U
LpDNPH H Series solid phase extraction (SPE) Cartridges
H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Sinônimo(s):
LpDNPH cartridge tube, 3 mL (H-series)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
LpDNPH H Series Cartridges, H10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Nível de qualidade
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidade
for sampling in high concentration environments
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Características e benefícios
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Informações legais
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.