23124-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Sinônimo(s):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Nome do produto
Cartucho LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 50 ea
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
O desenho do cartucho S10 facilita o uso no campo e no laboratório. Há adaptadores reutilizáveis disponíveis para conectar o cartucho à bomba de amostragem. O reservatório interno elimina a necessidade de acoplar uma seringa para extração/eluição de amostras.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?