54072-U
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Sinônimo(s):
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cartucho LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Nível de qualidade
composição
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
embalagem
pkg of 50 ea (1 per nylon zip bag)
técnica(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
aplicação(ões)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temperatura de armazenamento
2-8°C
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
54072-U | 4061832566948 |