A3650
Amikacin hydrate
aminoglycoside antibiotic
Sinônimo(s):
N1-[(S)-4-Amino-2-hydroxybutyryl]kanamycin A
About This Item
fonte biológica
synthetic
forma
powder
cor
white to almost white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
mycobacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.H2O/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);1H2/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;/m0./s1
chave InChI
DTSOZYYWEZJFSS-XTHCGPPUSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Protocolos
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.