Documentos Principais
Z258431
Sigma-Aldrich
Head set for Vortex-Genie® 2
Multiple head
About This Item
Código UNSPSC:
41103814
NACRES:
NB.73
fabricante/nome comercial
Scientific Industries
Descrição geral
Complete with 6in. platform head, one microtube insert, and one 96 well plate insert.
Informações legais
Vortex-Genie is a registered trademark of Scientific Industries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)