58295
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
product name
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L3
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4.6 mm
área da superfície
170 m2/g
matriz
silica gel, spherical particle platform
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
mode of use normal phase HPLC
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informações legais
pré-cartucho
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?