59550
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-Si Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Agency
suitable for USP L3
embalagem
pkg of 1 kit
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
2 cm × 4 mm
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å
aplicação(ões)
food and beverages
compatibilidade
use to protect LC-Si, LC-3Si
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorias relacionadas
Nota de rodapé
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)