58295C40
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
SUPELCOSIL™ LC-Si HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiais
stainless steel column
Agency
suitable for USP L3
linha de produto
SUPELCOSIL™
Características
endcapped: no
fabricante/nome comercial
SUPELCOSIL™
embalagem
1 ea of
Parâmetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnica(s)
HPLC: suitable
C × D.I.
25 cm × 4 mm
área da superfície
170 m2/g
Matriz
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Grupo ativo da matriz
silica phase
tamanho de partícula
5 μm
tamanho de poro
120 Å pore size
faixa de pH
2-7.5
aplicação(ões)
food and beverages
técnica de separação
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Informações legais
pré-cartucho
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?