Documentos Principais
729051
Sigma-Aldrich
D-Fructose-1,1,3,4,5,6,6-d7
97 atom % D
Sinônimo(s):
D-Levulose-d7
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6D7H5O6
Número CAS:
Peso molecular:
187.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
97 atom % D
Ensaio
99% (CP)
forma
powder
pf
119-122 °C (dec.) (lit.)
alteração de massa
M+7
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(O)C1(O)OC([2H])([2H])[C@@]([2H])(O)[C@@]([2H])(O)[C@]1([2H])O
InChI
1S/C6H12O6/c7-2-6(11)5(10)4(9)3(8)1-12-6/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i1D2,2D2,3D,4D,5D
chave InChI
LKDRXBCSQODPBY-PCYAFHAWSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)