Documentos Principais
486248
Sigma-Aldrich
Tris-d11 solution
1 M in D2O, 98 atom % D
Sinônimo(s):
Tris(hydroxymethyl-d3)amino-d2-methane solution
About This Item
Fórmula linear:
(DOCD2)3CND2
Peso molecular:
132.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
concentração
1 M in D2O
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.346
densidade
1.137 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+11
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OC([2H])([2H])C(N([2H])[2H])(C([2H])([2H])O[2H])C([2H])([2H])O[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i1D2,2D2,3D2,6D,7D,8D/hD2
chave InChI
LENZDBCJOHFCAS-RNVFPDRBSA-N
Descrição geral
Tris-d11 solution is the isotope-labeled analog of tris(hydroxymethyl)aminomethane. It is suitable for NMR and bio-NMR applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)