613150
3-(Trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid-d6 sodium salt
98 atom % D
Sinônimo(s):
2,2-Dimethyl-2-silapentane-5-sulfonate-d6 sodium salt, DSS-d6, Deuterated 3-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonic acid sodium salt, Sodium 2-(trimethylsilyl)-1-propanesulfonate-d6
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
forma
solid
técnica(s)
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pf
118-120 °C (lit.)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[2H]C([2H])(C([2H])([2H])[Si](C)(C)C)C([2H])([2H])S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H16O3SSi.Na/c1-11(2,3)6-4-5-10(7,8)9;/h4-6H2,1-3H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1/i4D2,5D2,6D2;
chave InChI
HWEXKRHYVOGVDA-CHBZFOKHSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?