Documentos Principais
487201
Sigma-Aldrich
1,2-Propane(diol-d2)
98 atom % D
Sinônimo(s):
Propylene glycol-(OD)2
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(OD)CH2OD
Número CAS:
Peso molecular:
78.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
187 °C (lit.)
pf
−60 °C (lit.)
densidade
1.063 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[2H]OCC(C)O[2H]
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3/i4D,5D
chave InChI
DNIAPMSPPWPWGF-KFRNQKGQSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
217.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
103.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)