448729
9-Bromo-1-nonanol
95%
Sinônimo(s):
Nonamethylene bromohydrin
Ensaio
95%
p.e.
125-126 °C/2 mmHg (lit.)
pf
33-35 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
OCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C9H19BrO/c10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11/h11H,1-9H2
chave InChI
USJDOLXCPFASNV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
228.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
109 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
448729-25G | 4061832280103 |
448729-5G | 4061832312729 |