297682
(R)-(−)-2-Amino-1-propanol
98%
Sinônimo(s):
D-Alaninol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]19/D −18°, neat
pureza óptica
ee: 97% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.4493 (lit.)
p.e.
166-168 °C (lit.)
densidade
0.963 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)CO
InChI
1S/C3H9NO/c1-3(4)2-5/h3,5H,2,4H2,1H3/t3-/m1/s1
chave InChI
BKMMTJMQCTUHRP-GSVOUGTGSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
297682-1G | 4061826656860 |
297682-5G | 4061837639821 |