407739
L-tert-Leucinol
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3,3-dimethyl-1-butanol
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
L-tert-Leucinol, 98%
Ensaio
98%
atividade óptica
[α]26/D +37°, c = 1.5 in ethanol
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
30-34 °C (lit.)
densidade
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)[C@H](N)CO
InChI
1S/C6H15NO/c1-6(2,3)5(7)4-8/h5,8H,4,7H2,1-3H3/t5-/m1/s1
chave InChI
JBULSURVMXPBNA-RXMQYKEDSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
194.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
90 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
407739-250MG | |
407739-1G | 4061831988338 |
407739-5G | 4061838119704 |