Key Documents
347043
Sigma-Aldrich
Lithium peroxide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Dilithium peroxide, Lithium oxide (Li2 O2 )
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Li2O2
Número CAS:
Peso molecular:
45.88
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: oxidant
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Li+].[O-][O-]
InChI
1S/2Li.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
chave InChI
HPGPEWYJWRWDTP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame over circleCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Michael J Zachman et al.
Nature, 560(7718), 345-349 (2018-08-17)
Solid-liquid interfaces are important in a range of chemical, physical and biological processes1-4, but are often not fully understood owing to the lack of high-resolution characterization methods that are compatible with both solid and liquid components5. For example, the related
Huan-Feng Wang et al.
Nanoscale, 11(24), 11513-11520 (2019-05-01)
The design of a nanoporous cathode for Li-O2 batteries that can achieve high chemical stability and superior electrochemical performance remains a formidable challenge. A novel approach for the fabrication of nanoengineered PdNi alloys directly coated onto Ni nonwoven fabric (PdNi/NiNF)