powder
constante dielétrica
2.6, 1 kHz (ASTM D 150)
dureza
75-85 (Shore D)
Parâmetros
2E-3 cc/sec flow rate (230°C 100 MPa)
temperatura de transição
Tg (DSC) 103 °C (onset)
Tm (DSC) 210 °C (onset)
densidade
1 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
F\C(F)=C(/F)Cl
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
chave InChI
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)