Z137596
Raschig rings
borosilicate glass, L × O.D. × thickness 8 mm × 8 mm × 1 mm
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass
descrição
Quantity: ~770/lb.
C × D.E. × espessura
8 mm × 8 mm × 1 mm
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)