Documentos Principais
481033
Sigma-Aldrich
Titanium(III) oxide
−100 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Dititanium trioxide, Titanium sesquioxide
About This Item
Fórmula linear:
Ti2O3
Número CAS:
Peso molecular:
143.73
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: titanium
tamanho de partícula
−100 mesh
densidade
4.49 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[Ti]O[Ti]=O
InChI
1S/3O.2Ti
chave InChI
GQUJEMVIKWQAEH-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
Used to study the bioacceptability of medical implant surfaces.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Artigos
Titanium dioxide (TiO2) is an important n-type semiconducting material that shows interesting characteristics such as photoswitchable surface wettability, high photocatalytic activity, bistable electrical resistance states and high electron drift mobility.
Nanostructured Materials Through Ultrasonic Spray Pyrolysis
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.