32126
Paraben target analyte mix solution
10 μg/mL in acetone, analytical standard
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
concentração
10 μg/mL in acetone
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Componentes
Methylparaben
Ethylparaben
n-Propylparaben
iso-Propylparaben
n-Butylparaben
iso-Butylparaben
Benzylparaben
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?