Documentos Principais
8.07291
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol monophenyl ether
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylene glycol monophenyl ether, 2-(Phenoxy)ethanol, Phenylcellosolve, Monophenyl glycol, Phenyl glycol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H10O2
Número CAS:
Peso molecular:
138.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
204-589-7
NACRES:
NA.22
Ensaio:
≥99% (GC)
p.e.:
244-250 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
0.04 hPa ( 20 °C)
pressão de vapor
0.04 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
535 °C (DIN 51794)
potência
1850 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.4-9.0 % (v/v)
pH
7 (23 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
244-250 °C/1013 hPa
pf
13 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C (DIN 51758)
solubilidade
24 g/L
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H10O2/c9-6-7-10-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
chave InChI
QCDWFXQBSFUVSP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.106 - 1.108
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Exoneração de responsabilidade
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada’s Pest Management Regulatory Agency, Turkey’s Biocidal Products Regulation, Korea’s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
258.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
126 °C - closed cup